3,5-Dichlor-1H-indazol 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H33220.03
H33220.03EA 143 EUR InStock
H33220.03
3,5-Dichlor-1H-indazol 95%
3,5-Dichloro-1H-indazole
Formel: C₇H₄Cl₂N₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09263200
CAS-Nummer: 36760-20-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge