4-Chloro-5-(4-chlorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H33260.MD H33260.03 H33260.06
H33260.MDEA 32.8 EUR InStock
H33260.MD H33260.03 H33260.06
4-Chloro-5-(4-chlorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine 96%
4-Chloro-5-(4-chlorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Purity: 96% CAS No.: 331761-46-7 Molecular Formula: C12H6Cl2N2S Formula Weight: 281.16 Melting Point: 139.5-141° MDL No.: MFCD01038375
Formel: C₁₂H₆Cl₂N₂S
Melting Pt: 139,5…141 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01038375
CAS-Nummer: 331761-46-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge