Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Di-2-thienyl sulphide 97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


H33284.03 H33284.06
H33284.03EA 36.9 EUR InStock
H33284.03 H33284.06
Di-2-thienyl sulphide 97%
Di-2-thienyl sulphide
Purity: 97% CAS No.: 3988-99-6 Molecular Formula: C8H6S3 Formula Weight: 198.32 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.6490 Boiling Point: 102-104°/0.9mm MDL No.: MFCD00052047


Formel: C₈H₆S₃
Siedepunkt: 102…104 °C (0,9 mmHg)
Dichte: 1,311
MDL Number: MFCD00052047
CAS-Nummer: 3988-99-6
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge