4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H33642.03 H33642.06
H33642.03EA 59.8 EUR InStock
H33642.03 H33642.06
4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid 96%
4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid
Purity: 96% CAS No.: 29886-62-2 Molecular Formula: C11H8O2S Formula Weight: 204.25 Melting Point: 243-245° MDL No.: MFCD00690742
Formel: C₁₁H₈O₂S
Melting Pt: 243…245 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00690742
CAS-Nummer: 29886-62-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge