3-Fluor-5-(pentafluorthio)anilin ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H33680.MD H33680.03
H33680.MDEA 142 EUR InStock
H33680.MD H33680.03
3-Fluor-5-(pentafluorthio)anilin ≥97%
3-Fluor-5-(pentafluorthio)anilin
Purity: 97% Molecular Formula: C6H5F6NS Formula Weight: 237.16 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD16652430
Formel: C₆H₅F₆NS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16652430
CAS-Nummer: 1240256-99-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge