2,4-Dichlor-3-formylpyridin ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H34053.03
H34053.03EA 81.4 EUR InStock
H34053.03
2,4-Dichlor-3-formylpyridin ≥97%
2,4-Dichlor-3-formylpyridin
Formel: C₆H₃Cl₂NO
Melting Pt: 72…75 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07437909
CAS-Nummer: 134031-24-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge