Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Ethoxybenzenesulphonyl chloride 96%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

H34325.03 H34325.06
H34325.03EA 70 EUR InStock
H34325.03 H34325.06
2-Ethoxybenzenesulphonyl chloride 96%
2-Ethoxybenzenesulphonyl chloride
Purity: 96% CAS No.: 68800-33-9 Molecular Formula: C8H9ClO3S Formula Weight: 220.67 Melting Point: 60-64° UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD08706420


Formel: C₈H₉ClO₃S
Melting Pt: 60…64 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08706420
CAS-Nummer: 68800-33-9
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge