Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-(m-Tolyl)propionsäure 96%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

H34395.03 H34395.06
H34395.03EA 57.3 EUR InStock
H34395.03 H34395.06
3-(m-Tolyl)propionsäure 96%
3-(m-Tolyl)propionsäure
Purity: 96% CAS No.: 3751-48-2 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Melting Point: 42-44° MDL No.: MFCD00060326


Formel: C₁₀H₁₂O₂
Melting Pt: 42…44 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00060326
CAS-Nummer: 3751-48-2
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge