Methyl-3-brom-2-fluorbenzoat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
H36865.06
H36865.06EA 280 EUR InStock
H36865.06
Methyl-3-brom-2-fluorbenzoat ≥98%
Methyl-3-brom-2-fluorbenzoat
Formel: C₈H₆BrFO₂
Melting Pt: 35…37 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09261255
CAS-Nummer: 206551-41-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge