Diethyl dodecylphosphonat 97+%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H37697.06
H37697.06EA 111 EUR InStock
H37697.06
Diethyl dodecylphosphonat 97+%
Diethyl dodecylphosphonat
Purity: 97+% CAS No.: 4844-38-6 Molecular Formula: C16H35O3P Formula Weight: 306.42 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Boiling Point: 168°/1.5mm MDL No.: MFCD00015595
Formel: C₁₆H₃₅O₃P
Siedepunkt: 168 °C (1,5 mmHg)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015595
CAS-Nummer: 4844-38-6
EINECS: 225-429-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge