3-Amino-4-formylpyridin 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H50024.03
H50024.03EA 134 EUR InStock
H50024.03
3-Amino-4-formylpyridin 95%
3-Amino-4-formylpyridin
Purity: 95% CAS No.: 55279-29-3 Molecular Formula: C6H6N2O Formula Weight: 122.13 Melting Point: ca 92° MDL No.: MFCD06410684
Formel: C₆H₆N₂O
Melting Pt: ∼ 92 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06410684
CAS-Nummer: 55279-29-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge