6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H50042.03 H50042.MD
H50042.03EA 328 EUR InStock
H50042.03 H50042.MD
6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one 98%
6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one
Purity: 98% CAS No.: 72754-05-3 Molecular Formula: C8H5BrN2O Formula Weight: 225.05 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD07781151
Formel: C₈H₅BrN₂O
MW: 225.05 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11226504
CAS-Nummer: 72754-05-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge