7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H50044.03 H50044.MD
H50044.03EA 121 EUR InStock
H50044.03 H50044.MD
7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester 97%
7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 754214-56-7 Molecular Formula: C13H17BN2O2 Formula Weight: 244.10 Melting Point: 241-245° MDL No.: MFCD08060937
Formel: C₁₃H₁₇BN₂O₂
Melting Pt: 241…245 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08060937
CAS-Nummer: 754214-56-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge