2-Chloro-4-iodopyridine-3-carboxaldehyde 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H50048.06
H50048.06EA 328 EUR InStock
H50048.06
2-Chloro-4-iodopyridine-3-carboxaldehyde 98%
2-Chloro-4-iodopyridine-3-carboxaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 153034-90-3 Molecular Formula: C6H3ClINO Formula Weight: 267.45 MDL No.: MFCD03095294
Formel: C₆H₃ClINO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095294
CAS-Nummer: 153034-90-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge