Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Cyclopentyloxypyridine-5-carboxaldehyde 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

H50128.03
H50128.03EA 80.5 EUR InStock
H50128.03
2-Cyclopentyloxypyridine-5-carboxaldehyde 98%
2-Cyclopentyloxypyridine-5-carboxaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 916792-14-8 Molecular Formula: C11H13NO2 Formula Weight: 191.23 MDL No.: MFCD08060943


Formel: C₁₁H₁₃NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08060943
CAS-Nummer: 916792-14-8
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge