3-Brom-2-fluorbenzoesäure ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H50235.06
H50235.06EA 217 EUR InStock
H50235.06
3-Brom-2-fluorbenzoesäure ≥97%
3-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 161957-56-8 Molecular Formula: C7H4BrFO2 Formula Weight: 219.01 Melting Point: 168-170° MDL No.: MFCD00665763
Formel: C₇H₄BrFO₂
MW: 219.01 g/mol
Melting Pt: 168…170 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00665763
CAS-Nummer: 161957-56-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge