Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 96%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

H50317.03 H50317.MD
H50317.03EA 143 EUR InStock
H50317.03 H50317.MD
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 96%
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Purity: 96% CAS No.: 25016-20-0 Molecular Formula: C5H6N2O2 Formula Weight: 126.11 Odour: Odourless Melting Point: 146-156° MDL No.: MFCD00464254


Formel: C₅H₆N₂O₂
MW: 126.12 g/mol
Melting Pt: 146…156 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00464254
CAS-Nummer: 25016-20-0
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge