1-Pyridin-2-yl[1,4]diazepane ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
H50946.MD
H50946.MDEA 0 EUR InStock
H50946.MD
1-Pyridin-2-yl[1,4]diazepane ≥98%
1-Pyridin-2-yl[1,4]diazepane
Purity: 98% CAS No.: 287114-32-3 Molecular Formula: C10H15N3 Formula Weight: 177.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Boiling Point: 104°/0.4mm UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD06409204
Formel: C₁₀H₁₅N₃
MDL Number: MFCD06409204
CAS-Nummer: 287114-32-3
ADR: ,
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge