Benzylpyridin-3-ylmethylamine 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H50978.03
H50978.03EA 226 EUR InStock
H50978.03
Benzylpyridin-3-ylmethylamine 97%
Benzylpyridin-3-ylmethylamine
Purity: 97% CAS No.: 63361-56-8 Molecular Formula: C13H14N2 Formula Weight: 198.27 MDL No.: MFCD08061098
Formel: C₁₃H₁₄N₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00716866
CAS-Nummer: 63361-56-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge