2-(4-Chlorophenyl)-2-methylmorpholine 99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H51010.MD
H51010.MDEA 40.4 EUR InStock
H51010.MD
2-(4-Chlorophenyl)-2-methylmorpholine 99%
2-(4-Chlorophenyl)-2-methylmorpholine
Purity: 99% CAS No.: 109461-44-1 Molecular Formula: C11H14ClNO Formula Weight: 211.69 MDL No.: MFCD08061115
Formel: C₁₁H₁₄ClNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08061115
CAS-Nummer: 109461-44-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge