Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

H51020.MD H51020.03
H51020.MDEA 96.2 EUR InStock
H51020.MD H51020.03
4-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride
4-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride
CAS No.: 916317-00-5 Molecular Formula: C7H15NO.HCl Formula Weight: 165.66 MDL No.: MFCD08062602


Formel: C₇H₁₆ClNO
MW: 165.66 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08062602
CAS-Nummer: 916317-00-5
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge