1-Chlor-4-ethinylbenzol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H51058.03 H51058.06
H51058.03EA 157 EUR InStock
H51058.03 H51058.06
1-Chlor-4-ethinylbenzol ≥98%
1-Chlor-4-ethinylbenzol
Purity: 98% CAS No.: 873-73-4 Molecular Formula: C8H5Cl Formula Weight: 136.58 Flash Point: 57°(135°F) Melting Point: 43-47° Boiling Point: 179° UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00191917
Formel: C₈H₅Cl
Siedepunkt: 179 °C
Melting Pt: 43…47 °C
Flash-Pt: 57 °C (135 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191917
CAS-Nummer: 873-73-4
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge