1,10-Diaza-18-krone-6 (1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecan, Kryptofix® 22) 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H51063.MD H51063.03 H51063.06
H51063.MDEA 56 EUR InStock
H51063.MD H51063.03 H51063.06
1,10-Diaza-18-krone-6 (1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecan, Kryptofix® 22) 96%
1,10-Diaza-18-krone-6 (1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecan, Kryptofix® 22)
Purity: 96% CAS No.: 23978-55-4 Molecular Formula: C12H26N2O4 Formula Weight: 262.35 Beilstein Reference: 609764 MDL No.: MFCD00005112
Formel: C₁₂H₂₆N₂O₄
MW: 262.35 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005112
CAS-Nummer: 23978-55-4
EINECS: 245-965-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge