Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-(Tributylstannyl)thiazol 96%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

H51090.03 H51090.06
H51090.03EA 143 EUR InStock
H51090.03 H51090.06
2-(Tributylstannyl)thiazol 96%
2-(Tributylstannyl)thiazol
Purity: 96% CAS No.: 121359-48-6 Molecular Formula: C15H29NSSn Formula Weight: 374.17 Boiling Point: 307-309° UN No.: 2788 MDL No.: MFCD01319057


Formel: C₁₅H₂₉NSSn
Siedepunkt: 307…309 °C
Dichte: 1,19
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01319057
CAS-Nummer: 121359-48-6
ADR: 6.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge