Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Allyl(chlor)magnesium 1 M in MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

H51170.AE H51170.AP
H51170.AEEA 148 EUR InStock
H51170.AE H51170.AP
Allyl(chlor)magnesium 1 M in MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)
Allyl(chlor)magnesium
CAS No.: 2622-05-1 Molecular Formula: C3H5ClMg Formula Weight: 100.83 UN No.: UN3399 MDL No.: MFCD00000473


Formel: C₃H₅ClMg
MW: 100.83 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000473
CAS-Nummer: 2622-05-1
UN: 3399
ADR: 4.3 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge