2-Butenylmagnesium chloride 0.5 M in MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H51171.AE
H51171.AEEA 207 EUR InStock
H51171.AE
2-Butenylmagnesium chloride 0.5 M in MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)
2-Butenylmagnesium chloride
CAS No.: 22649-70-3 Molecular Formula: C4H7ClMg Formula Weight: 114.86 UN No.: UN3399 MDL No.: MFCD01321226
Formel: C₄H₇ClMg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01321226
CAS-Nummer: 6088-88-6
UN: 3399
ADR: 4.3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge