4-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridin 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H51472.03
H51472.03EA 171 EUR InStock
H51472.03
4-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridin 96%
4-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridin
Purity: 96% CAS No.: 301652-23-3 Molecular Formula: C18H33NSn Formula Weight: 382.16 UN No.: 2788 MDL No.: MFCD07787403
Formel: C₁₈H₃₃NSn
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07787403
CAS-Nummer: 301652-23-3
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge