2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyrazin 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H51528.MD H51528.03
H51528.MDEA 48.5 EUR InStock
H51528.MD H51528.03
2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyrazin 95%
2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyrazin
Purity: 95% CAS No.: 1105511-66-7 Molecular Formula: C17H32N2OSn Formula Weight: 399.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C
Formel: C₁₇H₃₂N₂OSn
MDL Number: MFCD08275735
CAS-Nummer: 1105511-66-7
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge