2-Hydroxy-5-pyridinboronsäurepinakolester ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
H51673.MD H51673.03
H51673.MDEA 24 EUR InStock
H51673.MD H51673.03
2-Hydroxy-5-pyridinboronsäurepinakolester ≥97%
2-Hydroxy-5-pyridinboronsäurepinakolester
Purity: 97% CAS No.: 1054483-78-1 Molecular Formula: C11H16BNO3 Formula Weight: 221.06 MDL No.: MFCD06795671
Formel: C₁₁H₁₆BNO₃
MW: 221.06 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06795671
CAS-Nummer: 1054483-78-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge