Methyl-3-brom-5-hydroxybenzoat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H51724.03
H51724.03EA 170 EUR InStock
H51724.03
Methyl-3-brom-5-hydroxybenzoat ≥97%
Methyl-3-brom-5-hydroxybenzoat
Purity: 97% CAS No.: 192810-12-1 Molecular Formula: C8H7BrO3 Formula Weight: 231.05 Melting Point: 130-135° MDL No.: MFCD10566800
Formel: C₈H₇BrO₃
Melting Pt: 130…135 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10566800
CAS-Nummer: 192810-12-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge