2-(4-Pyridyl)benzimidazole 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H51778.06 H51778.14
H51778.06EA 67.7 EUR InStock
H51778.06 H51778.14
2-(4-Pyridyl)benzimidazole 97%
2-(4-Pyridyl)benzimidazole
Purity: 97% CAS No.: 2208-59-5 Molecular Formula: C12H9N3 Formula Weight: 195.22 Odour: Odourless Melting Point: 216-221° MDL No.: MFCD00453948
Formel: C₁₂H₉N₃
Melting Pt: 216…221 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00453948
CAS-Nummer: 2208-59-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge