2-Iodimidazol 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H51868.03
H51868.03EA 171 EUR InStock
H51868.03
2-Iodimidazol 96%
2-Iodoimidazole
Purity: 96% CAS No.: 3034-62-6 Molecular Formula: C3H3IN2 Formula Weight: 193.96 Melting Point: 190-191° MDL No.: MFCD00159701
Formel: C₃H₃IN₂
Melting Pt: 190…191 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00159701
CAS-Nummer: 3034-62-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge