Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine 95%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


H51972.03 H51972.06
H51972.03EA 118 EUR InStock
H51972.03 H51972.06
Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine 95%
Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 169243-86-1 Molecular Formula: C24H20FNO4 Formula Weight: 405.42 Beilstein Reference: 8287377 MDL No.: MFCD00191197


Formel: C₂₄H₂₀FNO₄
MW: 405.425 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191197
CAS-Nummer: 169243-86-1
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge