(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionsäure 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
H51984.03
H51984.03EA 214 EUR InStock
H51984.03
(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionsäure 95%
(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionsäure
Purity: 95% CAS No.: 161024-80-2 Molecular Formula: C14H19NO4 Formula Weight: 265.31 Beilstein Reference: 5404389 MDL No.: MFCD01320859
Formel: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265.31 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01320859
CAS-Nummer: 161024-80-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge