erythro-N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine epoxide 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
H52099.03
H52099.03EA 460 EUR InStock
H52099.03
erythro-N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine epoxide 95%
erythro-N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine epoxide
Purity: 95% CAS No.: 388071-27-0 Molecular Formula: C15H19F2NO3 Formula Weight: 299.31 MDL No.: MFCD08061630
Formel: C₁₅H₁₉F₂NO₃
MW: 299.31 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08061630
CAS-Nummer: 388071-27-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge