3,3-Diphenyl-L-alanine 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H52169.06
H52169.06EA 472 EUR InStock
H52169.06
3,3-Diphenyl-L-alanine 95%
3,3-Diphenyl-L-alanine
Purity: 95% CAS No.: 149597-92-2 Molecular Formula: C15H15NO2 Formula Weight: 241.29 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD01631989
Formel: C₁₅H₁₅NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631989
CAS-Nummer: 149597-92-2
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge