Boc-(S)-3-amino-5-phenylpentanoic acid 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
H52180.03
H52180.03EA 255 EUR InStock
H52180.03
Boc-(S)-3-amino-5-phenylpentanoic acid 95%
Boc-(S)-3-amino-5-phenylpentanoic acid
Purity: 95% CAS No.: 218608-84-5 Molecular Formula: C16H23NO4 Formula Weight: 293.36 MDL No.: MFCD01076264
Formel: C₁₆H₂₃NO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01076264
CAS-Nummer: 218608-84-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge