2-(4-Pyridyl)-7-azabenzimidazole 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H52213.MD
H52213.MDEA 125 EUR InStock
H52213.MD
2-(4-Pyridyl)-7-azabenzimidazole 97%
2-(4-Pyridyl)-7-azabenzimidazole
Purity: 97% CAS No.: 63411-79-0 Molecular Formula: C11H8N4 Formula Weight: 196.21 MDL No.: MFCD01001152
Formel: C₁₁H₈N₄
Melting Pt: 240…248 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01001152
CAS-Nummer: 63411-78-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge