2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-boronsäurepinakolester 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
H52312.MD H52312.03
H52312.MDEA 84.3 EUR InStock
H52312.MD H52312.03
2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-boronsäurepinakolester 96%
2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-boronsäurepinakolester
Purity: 96% CAS No.: 1073338-92-7 Molecular Formula: C13H19BO5 Formula Weight: 266.10
Formel: C₁₃H₁₉BO₅
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11855980
CAS-Nummer: 1073338-92-7
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge