Methyl-4-fluor-2-methoxybenzoat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
H52370.06
H52370.06EA 160 EUR InStock
H52370.06
Methyl-4-fluor-2-methoxybenzoat ≥97%
Methyl-4-fluor-2-methoxybenzoat
Purity: 97+% CAS No.: 204707-42-6 Molecular Formula: C9H9FO3 Formula Weight: 184.17 MDL No.: MFCD06203990
Formel: C₉H₉FO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06203990
CAS-Nummer: 204707-42-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge