3-Chloro-1,2,4-triazole ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H52387.03
H52387.03EA 393 EUR InStock
H52387.03
3-Chloro-1,2,4-triazole ≥97%
3-Chloro-1,2,4-triazole
Purity: 97+% CAS No.: 6818-99-1 Molecular Formula: C2H2ClN3 Formula Weight: 103.50 MDL No.: MFCD00128812
Formel: C₂H₂ClN₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00128812
CAS-Nummer: 6818-99-1
EINECS: 229-892-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge