2-Brom-1-methylimidazol 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H52407.03 H52407.06
H52407.03EA 114 EUR InStock
H52407.03 H52407.06
2-Brom-1-methylimidazol 95%
2-Bromo-1-methylimidazole
Purity: 95% CAS No.: 16681-59-7 Molecular Formula: C4H5BrN2 Formula Weight: 161.00 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 172° MDL No.: MFCD02179525
Formel: C₄H₅BrN₂
Siedepunkt: 172 °C
Dichte: 1,649
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179525
CAS-Nummer: 16681-59-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge