(S)-1-Boc-2-isobutylpiperazine 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H52409.MD
H52409.MDEA 139 EUR InStock
H52409.MD
(S)-1-Boc-2-isobutylpiperazine 97%
(S)-1-Boc-2-isobutylpiperazine
Purity: 97% CAS No.: 674792-06-4 Molecular Formula: C13H26N2O2 Formula Weight: 242.36 MDL No.: MFCD03787916
Formel: C₁₃H₂₆N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03787916
CAS-Nummer: 674792-06-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge