(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidin 97
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H52556.03 H52556.06
H52556.03EA 69.2 EUR InStock
H52556.03 H52556.06
(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidin 97
(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidin
Purity: 97% CAS No.: 143900-43-0 Molecular Formula: C10H19NO3 Formula Weight: 201.27 Flash Point: 104°(219°F) Melting Point: 46-50° Optical Rotation: -23° (c=5 in methanol) MDL No.: MFCD04115306
Formel: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201.27 g/mol
Melting Pt: 46…50 °C
Flash-Pt: 104 °C (219 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115306
CAS-Nummer: 143900-43-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge