Methyl-2,2-difluor-2-(fluorsulfonyl)acetat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H52745.06 H52745.14
H52745.06EA 59.5 EUR InStock
H52745.06 H52745.14
Methyl-2,2-difluor-2-(fluorsulfonyl)acetat ≥97%
Methyl-2,2-difluor-2-(fluorsulfonyl)acetat
Purity: 97% CAS No.: 680-15-9 Molecular Formula: C3H3F3O4S Formula Weight: 192.11 Flash Point: 47°(117°F) Refractive Index: 1.351 Boiling Point: 117-118° Beilstein Reference: 1812896 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00144316
Formel: C₃H₃F₃O₄S
Siedepunkt: 117…118 °C
Dichte: 1,509
Flash-Pt: 47 °C (117 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00144316
CAS-Nummer: 680-15-9
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge