(R)-3-(Boc-amino)piperidin 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H52749.03 H52749.06
H52749.03EA 50.2 EUR InStock
H52749.03 H52749.06
(R)-3-(Boc-amino)piperidin 97%
(R)-3-(Boc-amino)piperidin
Purity: 97% CAS No.: 309956-78-3 Molecular Formula: C10H20N2O2 Formula Weight: 200.28 MDL No.: MFCD03093382
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200.28 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03093382
CAS-Nummer: 309956-78-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge