3-Fluor-2-methylphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H52752.03
H52752.03EA 236 EUR InStock
H52752.03
3-Fluor-2-methylphenylboronsäure ≥98%
3-Fluor-2-methylphenylboronsäure
Purity: 98% CAS No.: 163517-61-1 Molecular Formula: C7H8BFO2 Formula Weight: 153.95 Melting Point: 142-144° MDL No.: MFCD07368679
Formel: C₇H₈BFO₂
Melting Pt: 142…144 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368679
CAS-Nummer: 163517-61-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge