Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Boc-4-amino-2-chlorobenzoic acid 97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

H52786.03 H52786.06
H52786.03EA 157 EUR InStock
H52786.03 H52786.06
Boc-4-amino-2-chlorobenzoic acid 97%
Boc-4-amino-2-chlorobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 232275-73-9 Molecular Formula: C12H14ClNO4 Formula Weight: 271.70 MDL No.: MFCD02682164


Formel: C₁₂H₁₄ClNO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02682164
CAS-Nummer: 232275-73-9
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge