Boc-(S)-thiazolidine-2-carboxylic acid 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H52793.03 H52793.06
H52793.03EA 121 EUR InStock
H52793.03 H52793.06
Boc-(S)-thiazolidine-2-carboxylic acid 97%
Boc-(S)-thiazolidine-2-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 891192-95-3 Molecular Formula: C9H15NO4S Formula Weight: 233.28 Melting Point: 90-93° Optical Rotation: -47° (c=5 in methanol) MDL No.: MFCD02682342
Formel: C₉H₁₅NO₄S
MW: 233.29 g/mol
Melting Pt: 90…93 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02682342
CAS-Nummer: 891192-95-3
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge