Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Methyl-2-propanyl-4-(aminomethyl)-1-piperidincarboxylat 97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

H52819.06 H52819.14
H52819.06EA 61.6 EUR InStock
H52819.06 H52819.14
2-Methyl-2-propanyl-4-(aminomethyl)-1-piperidincarboxylat 97%
1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 144222-22-0 Molecular Formula: C11H22N2O2 Formula Weight: 214.31 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 237-238° MDL No.: MFCD01076207


Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
Siedepunkt: 237…238 °C
Dichte: 1,013
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01076207
CAS-Nummer: 144222-22-0
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge